V800379
Sodium fluoride
LR, ≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Tensione di vapore
1.4 mmHg ( 0 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥97%
Stato
powder
Punto di fusione
993 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)