V800304
Phosphorus pentoxide
AR, ≥98%
Sinonimo/i:
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
4.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
crystalline powder
Impurezze
≤0.02% insolubles
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
Punto di fusione
340 °C (lit.)
Densità
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
NH4+: ≤0.01%
Stringa SMILE
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)