V800297
Petroleum ether
AR, bp 60-80 °C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
475 °F
Limite di esplosione
8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.363 (lit.)
P. eboll.
30-60 °C (lit.)
60-80 °C
Densità
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- As a solvent in API production.
- As a chromatography solvent for product extraction, and purification of non-polar compounds.
- In the extraction of oil, wax and fat.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-49 °C - closed cup