V800269
N,N-Dimethylaniline
LR, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
liquid
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
pH
7.4 (20 °C, 1.2 g/L)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Punto di fusione
1.5-2.5 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
JLTDJTHDQAWBAV-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)