V800121
Acido citrico
AR, ≥99.5%
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C