V800070
Benzaldehyde
AR, ≥99%
Sinonimo/i:
Bitter almond
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 45 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
374 °F
Limite di esplosione
1.4 %, 20 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
P. ebollizione
178-179 °C (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)