V800036
Ammonium hydrogen difluoride
AR, ≥95%
Sinonimo/i:
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥95%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
125 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
Stringa SMILE
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1