Documenti fondamentali
1.01160
Supelco
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Sinonimo/i:
Ammonium bifluoride, Etching powder
Scegli un formato
5 KG
CHF 234.00
CHF 234.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
CHF 234.00
About This Item
Formula condensata:
NH4HF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
57.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
CHF 234.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
P. ebollizione
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
125 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1