Documenti fondamentali
V000470
Sigma-Aldrich
Xylenol Orange tetrasodium salt
p.a., ACS reagent
Sinonimo/i:
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulfonephthalein tetrasodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H28N2Na4O13S
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.58
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
Grado
ACS reagent
p.a.
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c4
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)47(44,45)46-31)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
YIIQUYHVWRJXEM-UHFFFAOYSA-J
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)