1727031
USP
Zolmitriptan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-β-Amino-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-propanol, (S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zolmitriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)CCN(C)C)cc(cc2)C[C@H](N)CO
InChI
1S/C15H23N3O/c1-18(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13(16)10-19/h3-4,8-9,13,17,19H,5-7,10,16H2,1-2H3/t13-/m0/s1
XYSYRJCYRKMOFP-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)