1724780
USP
Zinc undecylenate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Zinc-10-undecenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
zinc undecylenate
Confezionamento
pkg of 200 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3