1724452
USP
Ziprasidone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ziprasidone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H24ClN5OS2/c29-21-16-22-20(25(28(35)30-22)26-18-5-1-3-7-23(18)36-31-26)15-17(21)9-10-33-11-13-34(14-12-33)27-19-6-2-4-8-24(19)37-32-27/h1-8,15-16,25H,9-14H2,(H,30,35)
WMWHMDQKVMOIAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)