Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1680.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valsartan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
InChI key
ACWBQPMHZXGDFX-JOCHJYFZSA-N
General description
Application
- Valsartan
- Amlodipine and Valsartan Tablets
- Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency USP | agency traceable to USP 1708795 | agency USP |
| API family valsartan | API family valsartan | API family valsartan | API family valsartan |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valsartan Related Compound A
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?