Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 491.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
valine
manufacturer/tradename
USP
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) | mp 295-300 °C (subl.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Valine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?