1705323
USP
Ubidecarenone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Coenzyme Q9, Q-9, Ubiquinone-45, Ubiquinone-9
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ubidecarenone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C54H82O4/c1-40(2)22-14-23-41(3)24-15-25-42(4)26-16-27-43(5)28-17-29-44(6)30-18-31-45(7)32-19-33-46(8)34-20-35-47(9)36-21-37-48(10)38-39-50-49(11)51(55)53(57-12)54(58-13)52(50)56/h22,24,26,28,30,32,34,36,38H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,39H2,1-13H3/b41-24+,42-26+,43-28+,44-30+,45-32+,46-34+,47-36+,48-38+
UUGXJSBPSRROMU-WJNLUYJISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ubidecarenone
- Ubidecarenone Capsules
- Ubidecarenone Tablets
Risultati analitici
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)