Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1230.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
zidovudine , losartan
manufacturer/tradename
USP
bp
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
InChI key
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 97% | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat |
| bp 360 °C (lit.) | bp 360 °C (lit.) | bp 360 °C (lit.) |
| API family zidovudine , losartan | API family - | API family zidovudine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenylmethanol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?