Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 473.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sennosides
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C42H38O20/c43-11-23-31(47)35(51)37(53)41(61-23)59-21-5-1-3-15-25(17-7-13(39(55)56)9-19(45)27(17)33(49)29(15)21)26-16-4-2-6-22(60-42-38(54)36(52)32(48)24(12-44)62-42)30(16)34(50)28-18(26)8-14(40(57)58)10-20(28)46/h1-10,23-26,31-32,35-38,41-48,51-54H,11-12H2,(H,55,56)(H,57,58)/t23-,24-,25?,26?,31-,32-,35+,36+,37-,38-,41-,42-/m1/s1
InChI key
IPQVTOJGNYVQEO-JLDSCGAUSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Senna Leaf
- Senna Pods
- Sennosides
- Sennosides Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat |
| API family sennosides | API family - |
| agency USP | agency - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?