Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 412.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
saquinavir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)c4ccc5ccccc5n4
InChI
1S/C38H50N6O5.CH4O3S/c1-38(2,3)43-37(49)32-20-26-14-7-8-15-27(26)22-44(32)23-33(45)30(19-24-11-5-4-6-12-24)41-36(48)31(21-34(39)46)42-35(47)29-18-17-25-13-9-10-16-28(25)40-29;1-5(2,3)4/h4-6,9-13,16-18,26-27,30-33,45H,7-8,14-15,19-23H2,1-3H3,(H2,39,46)(H,41,48)(H,42,47)(H,43,49);1H3,(H,2,3,4)/t26-,27+,30-,31-,32-,33+;/m0./s1
InChI key
IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Saquinavir Capsules
- Saquinavir Mesylate
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC), powder | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| API family saquinavir | API family saquinavir | API family - | API family saquinavir |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saquinavir mesylate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?