Vai a
1601689
USP
Residual Solvent Class 2 - Methylcyclohexane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methylcyclohexane solution, Methylcyclohexane in dimethyl sulfoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 x 1.2 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 272.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.19
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 272.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
C1(CCCCC1)C
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Residual Solvent Class 2 - Methylcyclohexane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
259691M37889300306
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
spectrophotometric grade, 99%
description
ReagentPlus®, 99%
description
anhydrous, ≥99%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
spectrophotometric grade
grade
-
grade
anhydrous
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto di infiammabilità (°C)
87.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)