Merck
1580002
USP
Protriptyline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-propanamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H21N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.84
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Protriptyline hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-10,12-13,19-20H,6,11,14H2,1H3;1H
SMILES string
Cl[H].CNCCCC1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI key
OGQDIIKRQRZXJH-UHFFFAOYSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
protriptyline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
Gene Information
Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Application
Protriptyline hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica