Vai a
1578554
USP
Prostaglandin B1
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(13E,15S)-15-Hydroxy-9-oxoprosta-8(12),13-dien-1-oic acid, PGB1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3380.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2004447
CHF 3380.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prostaglandin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(CCCCCCC(O)=O)=C(/C=C/[C@H](CCCCC)O)CC1
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-6-9-17(21)14-12-16-13-15-19(22)18(16)10-7-4-5-8-11-20(23)24/h12,14,17,21H,2-11,13,15H2,1H3,(H,23,24)/b14-12+/t17-/m0/s1
InChI key
YBHMPNRDOVPQIN-VSOYFRJCSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Prostaglandin B₁ USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
900120P900120O1016000
Prostaglandin B1 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1578554
Prostaglandin B1
PGB1 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
900120P
PGB1
PGB1 Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
900120O
PGB1
Alprostadil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1016000
Alprostadil
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 900120O
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
prostaglandin
API family
-
API family
-
API family
alprostadil
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
USP
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)