1554669
USP
Praziquantel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(Cyclohexylcarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
praziquantel
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N21CCc3c(cccc3)C2=CN(CC1=O)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,12,15H,1-3,7-8,10-11,13H2
RAZNCTHEBQFYML-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also used to prepare the standard solution in the mobile phase during the impurity analysis of Praziquantel according to the United States of Pharmacopeia. [1]
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)