Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
3 x 1.5 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 227.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
paraldehyde
manufacturer/tradename
USP
density
0.994 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1OC(C)OC(C)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h4-6H,1-3H3
InChI key
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Modified Sanford reaction
- Synthesis of N-arylbenzoquinaldinium derivatives with antimicrobial activity
- Hydroformylation of alkenylamines
- Studies of molecules with inhibitory activity against HIV-1 integrase
- Irregular Wittig reactions for the formation of α-hydroxyketones
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97.0% (GC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 0.994 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.994 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraldehyde
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
75.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
24 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?