Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
15 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1130.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pancuronium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)O)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-31-28(34(4)16-8-6-9-17-34)21-27-25-13-12-24-20-30(37)29(35(5)18-10-7-11-19-35)22-33(24,3)26(25)14-15-32(27,31)2;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-;;/m0../s1
InChI key
GVDVBILPKKKNQM-GMMLHHOXSA-L
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Pancuronium Bromide
- Pancuronium Bromide Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family pancuronium | API family pancuronium | API family pancuronium | API family vecuronium |
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?