1468400
USP
Nordazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desmethyldiazepam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diazepam, nordazepam
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)CN=C2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Alprazolam Extended-Release Tablets
- Clorazepate Dipotassium
- Clorazepate Dipotassium Tablets
- Diazepam
- Diazepam Tablets
- Estazolam
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)