Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
350 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 774.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nilotinib
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)NC(=O)c3cc(c(cc3)C)Nc4nc(ccn4)c5cnccc5)[n]2cnc(c2)C.Cl.O
InChI
1S/C28H22F3N7O.ClH.H2O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38;;/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37);1H;1H2
InChI key
YCBPQSYLYYBPDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family nilotinib | API family nilotinib | API family - | API family nilotinib |
| agency USP | agency traceable to Ph. Eur. Y0002097, traceable to USP 1463428 | agency - | agency BP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nilotinib
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?