1448967
USP
Mycophenolate Mofetil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Morpholinoethyl (E)-6-(1,3-dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mycophenolate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Mycophenolate Mofetil for Injection
- Mycophenolate Mofetil for Oral Suspension
- Mycophenolate Mofetil
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)