1430305
USP
Methyl laurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl laurate
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. ebollizione
262 °C/766 mmHg (lit.)
Punto di fusione
4-5 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monographs such as:
- Saw Palmetto Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Glyceryl Tricaprylate
- Saw Palmetto
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Saw Palmetto Extract
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
282.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
139 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate