Documenti fondamentali
1422001
USP
Methsuximide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,3-Dimethyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione
Scegli un formato
500 MG
CHF 406.00
CHF 406.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 406.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 406.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methsuximide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N1(C(=O)C(CC1=O)(C)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H13NO2/c1-12(9-6-4-3-5-7-9)8-10(14)13(2)11(12)15/h3-7H,8H2,1-2H3
AJXPJJZHWIXJCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Methsuximide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Methsuximide Capsules
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)