1375706
USP
Mebrofenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-{2-[(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(carboxymethyl)glycine, {{[(3-Bromomesityl)carbamoyl]methyl}imino}diacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mebrofenin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C15H19BrN2O5/c1-8-4-9(2)15(10(3)14(8)16)17-11(19)5-18(6-12(20)21)7-13(22)23/h4H,5-7H2,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3