Vai a
1374259
USP
Magnesium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Magnesium citrate (3:2)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 491.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10Mg3O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.11
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 491.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
magnesium citrate
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/2C6H8O7.3Mg/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;;3*+2/p-6
InChI key
PLSARIKBYIPYPF-UHFFFAOYSA-H
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Magnesium citrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
108697913742811133591
Magnesium citrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374259
Magnesium citrate
Magnesium Oxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374281
Magnesium Oxide
USP
USP
1133591
Choline Citrate
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
API family
magnesium citrate
API family
magnesium citrate
API family
magnesium oxide
API family
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)