Documenti fondamentali
1370881
USP
Lycopene Preparation
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
500 MG
CHF 1’530.00
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 1’530.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’530.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
lycopene
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Lycopene Preparation USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Lycopene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)