Vai a
1355753
USP
Kawain
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-(+)-Kavain, (+)-Kawain, (6R)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-2H-pyran-2-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 193.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.26
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
1286081
CHF 193.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O1[C@H](CC(=CC1=O)OC)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+/t12-/m0/s1
InChI key
XEAQIWGXBXCYFX-GUOLPTJISA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Kawain USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP682BP12351539508
USP
USP
1355753
Kawain
Pimozide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP682
Pimozide
vibrant-m
BP1235
Moxonidine
Pimozide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1539508
Pimozide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)