Documenti fondamentali
BP1235
Moxonidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-methoxy-2-methyl-5-pyrimidinamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 240.00
CHF 240.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 240.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12ClN5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 240.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
moxonidine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1nc(nc(c1N=C2NCCN2)OC)C
InChI
1S/C9H12ClN5O/c1-5-13-7(10)6(8(14-5)16-2)15-9-11-3-4-12-9/h3-4H2,1-2H3,(H2,11,12,15)
WPNJAUFVNXKLIM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Moxonidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Moxonidine Tablets
  • Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)