Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 267.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
iotalamic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Na+].Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NC)I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na/c1-3(17)16-9-7(13)4(10(18)15-2)6(12)5(8(9)14)11(19)20;/h1-2H3,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20);/q;+1/p-1
InChI key
WCIMWHNSWLLELS-UHFFFAOYSA-M
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family iotalamic acid | API family 5-amino-2,4,6-triiodo-n-methylisophthalamic acid | API family ioxaglic acid | API family ioxaglic acid |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?