1315012
USP
Hydrocodone Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, Dihydrothebainone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrocodone
Produttore/marchio commerciale
USP
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1([C@H]2[C@H]3[C@](CC1)(CC(=O)CC3)c4c(ccc(c4O)OC)C2)C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-19-8-7-18-10-12(20)4-5-13(18)14(19)9-11-3-6-15(22-2)17(21)16(11)18/h3,6,13-14,21H,4-5,7-10H2,1-2H3/t13-,14+,18-/m0/s1
CDGFTOARGCEWKI-IYOUNJFTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)