Documenti fondamentali
1304130
USP
Low Molecular Weight Heparin for Boron Analysis
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Heparin sodium salt
Scegli un formato
300 MG
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 MG
CHF 1’250.00
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 1’250.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
heparin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Low Molecular Weight Heparin for Boron Analysis USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dalteparin Sodium
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
vibrant-m
H0200000
Heparin sodium
Eparina endotoxin, free
Sigma-Aldrich
2106
Eparina
Eparina Grade I-A, ≥180 USP units/mg, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H3149
Eparina
Eparina ≥180 USP units/mg
Sigma-Aldrich
H4784
Eparina