Product No. 1298004 consists of a mixture of the linear peptides of Gramicidin A1, A2, B1, C1, and C2. Structural details can be found on the lot-specific Certificate hosted on the United States Pharmacopoeia website at usp.org.
1298004
USP
Gramicidin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
gramicidin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc7c8c([nH]c7)cccc8)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc5c6c([nH]c5)
InChI
1S/C99H140N20O17/c1-51(2)37-73(109-86(123)59(17)107-81(122)49-105-96(133)82(55(9)10)106-50-121)89(126)108-60(18)87(124)117-84(57(13)14)98(135)119-85(58(15)16)99(136)118-83(56(11)12)97(134)116-80(44-64-48-104-72-34-26-22-30-68(64)72)95(132)112-76(40-54(7)8)92(129)115-79(43-63-47-103-71-33-25-21-29-67(63)71)94(131)111-75(39-53(5)6)91(128)114-78(42-62-46-102-70-32-24-20-28-66(62)70)93(130)110-74(38-52(3)4)90(127)113-77(88(125)100-35-36-120)41-61-45-101-69-31-23-19-27-65(61)69/h19-34,45-48,50-60,73-80,82-85,101-104,120H,35-44,49H2,1-18H3,(H,100,125)(H,105,133)(H,106,121)(H,107,122)(H,108,126)(H,109,123)(H,110,130)(H,111,131)(H,112,132)(H,113,127)(H,114,128)(H,115,129)(H,116,134)(H,117,124)(H,118,136)(H,119,135)/t59-,60-,73+,74+,75+,76+,77-,78-,79-,80-,82-,83-,84+,85-/m0/s1
ZWCXYZRRTRDGQE-SORVKSEFSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Hi , I am interesting in Gramicidin (pharmaceutical) and I wanted to ask if this are those a cyclic peptides? is it a mixture of Gramicidin A B and C? Thank you
1 answer-