Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1410.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
glyburide, glibenclamide
manufacturer/tradename
USP
mp
209-214 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H17ClN2O4S/c1-23-15-7-4-12(17)10-14(15)16(20)19-9-8-11-2-5-13(6-3-11)24(18,21)22/h2-7,10H,8-9H2,1H3,(H,19,20)(H2,18,21,22)
InChI key
KVWWTCSJLGHLRM-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
- Glyburide Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description 95% | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family glyburide, glibenclamide | API family glibenclamide | API family - | API family glyburide, glibenclamide |
| mp 209-214 °C (lit.) | mp 209-214 °C (lit.) | mp 209-214 °C (lit.) | mp 209-214 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?