Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2’190.00 |
Informazioni su questo articolo
agency
USP
API family
fosamprenavir
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]P(O[C@H](CN(CC(C)C)S(C1=CC=C(N)C=C1)(=O)=O)[C@@H](NC(O[C@@H]2COCC2)=O)CC3=CC=CC=C3)([O-])=O.[Ca+2]
InChI
1S/C25H36N3O9PS.Ca/c1-18(2)15-28(39(33,34)22-10-8-20(26)9-11-22)16-24(37-38(30,31)32)23(14-19-6-4-3-5-7-19)27-25(29)36-21-12-13-35-17-21;/h3-11,18,21,23-24H,12-17,26H2,1-2H3,(H,27,29)(H2,30,31,32);/q;+2/p-2/t21-,23-,24+;/m0./s1
InChI key
PMDQGYMGQKTCSX-HQROKSDRSA-L
General description
Application
- Fosamprenavir Calcium Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| API family fosamprenavir | API family regorafenib | API family - | API family dapagliflozin |
| packaging pkg of 200 mg | packaging - | packaging - | packaging pkg of 15 mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosamprenavir calcium
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?