Vai a
1268976
USP
Everlimus
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
300 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2640.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
CHF 2640.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
everolimus
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Everlimus USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0002048126898794687
USP
USP
1268976
Everlimus
Everolimus European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002048
Everolimus
Everolimus analytical standard
Supelco
94687
Everolimus
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
form
solid
form
-
form
-
form
-
agency
USP
agency
BP
agency
USP
agency
-
API family
everolimus
API family
everolimus
API family
everolimus
API family
-
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Testes
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)