1268943
USP
Etonogestrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
18-Nor Etonogestrel
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
etonogestrel
Forma fisica
neat
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-9-18-17-7-5-14-11-15(22)6-8-16(14)19(17)13(2)12-20(18,21)3/h1,11,16-19,23H,2,5-10,12H2,3H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
VBLPWTJRPURMLR-OLGWUGKESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3