Documenti fondamentali
1238523
USP
D-Har Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-D-lysylglycyl-D-alpha-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H49N11O9S2
Peso molecolare:
831.96
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Famiglia di API
eptifibatide
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Altre note
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)