Vai a
1234307
USP
Estere etilico dell′acido eicosapentaenoico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
estere etilico dell’acido cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoico, etil icosapentato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 914.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.50
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
CHF 914.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eicosapentaenoic acid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C22H34O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18H,3-4,7,10,13,16,19-21H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+
InChI key
SSQPWTVBQMWLSZ-LRKAYDMASA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Estere etilico dell′acido eicosapentaenoico standard di riferimento USP, idoneo per test e saggi di qualità specificati previsti dalla farmacopea USP.
Impiegato anche per preparare una soluzione standard per l′analisi e la caratterizzazione del profilo degli acidi grassi omega mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) secondo le seguenti monografie e capitoli generali della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Capsule di esteri etilici di acidi Omega-3
  • 〈401〉 Grassi e oli non volatili
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1790E00850001234293
USP
USP
1234293
Eicosapentaenoic Acid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard: Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
agency
USP
agency
traceable to Ph. Eur. E0085000, traceable to USP 1234307
agency
-
agency
USP
API family
eicosapentaenoic acid
API family
eicosapentaenoic acid
API family
eicosapentaenoic acid
API family
eicosapentaenoic acid
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
>320.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
> 160 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)