1234125
USP
Efavirenz Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol, (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
efavirenz
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)[C@@](O)(c2c(ccc(c2)Cl)N)C#CC1CC1
InChI
1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m0/s1
KEMUGFRERPPUHB-LBPRGKRZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)