Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 435.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
edta
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI key
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Edetate Calcium Disodium Injection
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97.0% (calc. based on dry substance, KT) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family edta | API family - | API family edta | API family - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Edetate Calcium Disodium
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?