1228031
USP
Drometrizole trisiloxane Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-2-propen-1-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-3-yl)-p-cresol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
drometrizole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-12(2)11-19-15-7-5-4-6-14(15)18-20(19)16-10-13(3)8-9-17(16)21/h4-10,18,21H,1,11H2,2-3H3
GAXSBDZDZCJXCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3