1228029
USP
Drometrizole trisiloxane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-1-propen-1-yl)phenol, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-1-yl)-p-cresol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
drometrizole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)