Documenti fondamentali
1211200
USP
Dimetilammina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
6 X 3 ML
CHF 825.00
CHF 825.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 3 ML
CHF 825.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.08
Beilstein:
605257
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 825.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
dimethylamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Stringa SMILE
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Dimethylamine solution USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dacarbazine
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)