1180004
USP
Dextroamphetamine sulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
Sinonimo/i:
D-Amphetamine hemisulfate salt, (+)-α-Methylphenethylamine hemisulfate salt, Dextroamphetamine hemisulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dextroamphetamine
PM
monograph mol wt. 368.49 ((C9H13N)2 · H2SO4)
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC18A2(6571)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Amphetamine Sulfate
- Amphetamine Sulfate Tablets
- Dextroamphetamine Sulfate
- Dextroamphetamine Sulfate Tablets
- Phenylpropanolamine Hydrochloride
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Analytical standards for drug analysis including heroin, cocaine, amphetamine, and methylenedioxymethamphetamine.